FCMAB306P
Milli-Mark Anti-Human-Nuclei-PE Antibody, clone 235-1
clone 235-1, Milli-Mark®, from mouse
Sinônimo(s):
HuNu
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
235-1, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Jurkat cells.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2