Documentos Principais
Z405760
Cotton blend glove liners
size S/M (womens)
Sinônimo(s):
fabric glove insert
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 206,00
R$ 206,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 206,00
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
R$ 206,00
Check Cart for Availability
Materiais
cotton
white gloves
tamanho
S/M (womens)
esterilidade
non-sterile
Características
latex free
powder-free
reusable
embalagem
pack of 12 pair
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Comprimento
9 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Use these gloves for product protection during inspection or light manufacturing. Also ideal for use as a liner underneath outer gloves. Reversible pattern allows glove to be worn on either hand. Lightweight styles feature unhemmed cuffs.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)