Documentos
MAB1281C3
Sigma-Aldrich
Anticorpo antinúcleos, clone 235-1, com conjugado Cy3
clone 235-1, from mouse, CY3 conjugate
Sinônimo(s):
HuNu
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
235-1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
As técnicas de substituição de células, como as terapias com células-tronco ou células fetais, são muito promissoras para muitas doenças. O enxerto entre espécies diferentes entre células ou tecidos humanos e animais requer a identificação e localização do material do doador no ambiente do hospedeiro. Os anticorpos para núcleos específicos de humanos são marcadores citológicos e histológicos úteis para identificar células humanas em modelos de xenoenxertos. O MAB1281 cora os núcleos de todos os tipos de células humanas e de primatas, apresentando um padrão de coloração nuclear difusa. Os cromossomos são negativamente corados em células em metáfase. O anticorpo não reage com núcleos de camundongo ou rato.
Imunogênio
Núcleos humanos
Aplicação
Avaliado por imunocitoquímica em células-tronco mesenquimais da medula óssea humana (SCR108). Análise imunocitoquímica: Uma diluição de 1:100 desse anticorpo detectou núcleos em células-tronco mesenquimais da medula óssea humana (SCR108). Avaliado por imunocitoquímica em células-tronco embrionárias humanas H9. Análise imunocitoquímica: Uma diluição de 1:100 desse anticorpo detectou núcleos em células-tronco embrionárias humanas H9. Avaliado por imunocitoquímica em fibroblastos embrionários de camundongo. Análise imunocitoquímica: Uma diluição de 1:50 desse anticorpo não detectou núcleos em fibroblastos embrionários de camundongo.
Categoria de pesquisa
Pesquisa com células-tronco
Pesquisa com células-tronco
O conjugado anti-Nuclei, clone 235-1, Cy3 reconhecerá apenas & núcleos de células humanas e é útil em estudos de transplante xenográfico para estudar a migração de células-tronco.
Subcategoria de pesquisa
Pluripotente & Diferenciação precoce
Neurociência do desenvolvimento
Células-tronco mesenquimais
Doenças neurodegenerativas
Qualidade
Avaliado por imunocitoquímica em fibroblastos de prepúcio humano (SCC058). Análise imunocitoquímica: Uma diluição de 1:50 desse anticorpo detectou núcleos em fibroblastos de prepúcio humano (SCC058).
forma física
IgG1 monoclonal de camundongo purificada e conjugada com Cy3 em PBS, com azida sódica 0,1% e 15 mg/ml de BSA.
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Mantenha refrigerado a 2-8ºC, ao abrigo da luz, em alíquotas não diluídas por até 6 meses após a data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Fibroblastos de prepúcio humano (SCC058)
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Hyun Ju Lee et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 194(8), 3634-3645 (2015-03-15)
Exogenously administered mesenchymal stem/stromal cells (MSCs) suppress autoimmunity despite transient engraftment. However, the mechanism is unclear. In this study, we report a novel mechanism by which MSCs modulate the immune system by recruiting myeloid-derived suppressor cells in a mouse model
Tetsuro Tamaki et al.
Frontiers in physiology, 6, 165-165 (2015-06-18)
Skeletal muscle makes up 40-50% of body mass, and is thus considered to be a good adult stem cell source for autologous therapy. Although, several stem/progenitor cells have been fractionated from mouse skeletal muscle showing a high potential for therapeutic
Youya Nakazawa et al.
Scientific reports, 8(1), 4013-4013 (2018-03-07)
Recent studies suggest a functional involvement of Epithelial-Mesenchymal Transition (EMT) in tumor chemoresistance. Specifically, EMT is associated with chemoresistance and poor prognosis in triple-negative breast cancer. However, no effective therapy targeting EMT has been developed. Here, we report that periostin
Ludovic Zimmerlin et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2416, 133-156 (2021-12-07)
Tankyrase/PARP inhibitor-regulated naïve human pluripotent stem cells (TIRN-hPSC) represent a new class of human stem cells for regenerative medicine that can differentiate into multi-lineage progenitors with improved in vivo functionality. Chemical reversion of conventional, primed hPSC to a TIRN-hPSC state
Eleana Manousiouthakis et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 13(9), 1712-1723 (2019-07-07)
Bidirectional interactions between the human central nervous system and the gastrointestinal tract, via the enteric nervous system, are unmapped and central to many human conditions. There is a critical need to develop 3D human in vitro intestinal tissue models to