EZFITL0HE1
Cabeçote de filtração Microfil® V ou Microfil® S
available as 1 unit
Sinônimo(s):
For use with EZ-Fit® vacuum manifold, Microfil® V or Microfil® S filtration head for EZ-Fit® Manifold (1 unit)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
entrada
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type bottled water
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring