Documentos Principais
DX1574
Sigma-Aldrich
Dimethylamine
40% in Water
Sinônimo(s):
Dimethylamine solution, DMA
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NH
Número CAS:
Peso molecular:
45.08
Beilstein:
605257
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
263 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
pH
14 ( in H2O)
pf
-38 °C
temperatura de transição
flash point -18.5 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
chave InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Appearance: Colorless to pale straw colored
Assay: 40% min
Form: Clear liquid
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-1.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
-18.5 °C