92262
Trimetilamina
43.0-49.0% in H2O (T)
Sinônimo(s):
N,N,N-Trimethylamine, N,N-Dimethylmethanamine, TMA solution
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
43.0-49.0% in H2O (T)
densidade
0.83-0.88 g/mL at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
chave InChI
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter