Documentos
SYN185UV1
Milli-Q
Lâmpada UV para fotoxidação
For use with Direct-Q® UV and Simplicity® UV systems, For photooxidation of organic compounds
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
Características
6W
embalagem
pkg of 1 unit
Absorção UV
λ: 185 nm Amax
compatibilidade
for use with Direct-Q® UV
for use with Simplicity® UV
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Esta lâmpada UV para fotoxidação é projetada para fotoxidar compostos orgânicos em água. O comprimento de onda duplo reduz o nível de TOC (compostos orgânicos totais) para menos de 5 ppb para aplicações sensíveis.
As lâmpadas UV devem ser substituídas periodicamente durante a manutenção do sistema.
Para uso com os sistemas de purificação de água Direct-Q® e Simplicity®.
Aplicação
A lâmpada UV para fotoxidação é recomendada para laboratórios que trabalham com aplicações sensíveis a compostos orgânicos, como análises de HPLC, GC ou TOC.
Características e benefícios
  • Lâmpada UV de 185 nm / 254 nm
  • Efeito fotoxidativo
  • Fácil troca
Informações legais
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany