Documentos
BX1735
Supelco
Butyl acetate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
About This Item
Fórmula linear:
CH3COO(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein:
1741921
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
204-658-1
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
densidade de vapor
4 (vs air)
pressão de vapor
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
790 °F
Lim. expl.
7.6 %
Impurezas
≤0.0016 meq/g Titrable acid
≤0.1% Water (H2O)
≤0.2% n-Butyl alcohol
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L in H2O, External MSDS)
pb
124-126 °C (lit.)
pf
−78 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 27 °C
solubilidade
5.3 g/L
densidade
0.88 g/cm3 at 20 °C
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
BX1735-6 is packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Titrable acid: 0.0016meq/g max
Water (H2O): 0.1% max
n-Butyl alcohol: 0.2% max
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup