Documentos Principais
AP2029325
Millipore
PREFLTR AP20 293MM 25/PK
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
Parâmetros
1.3 mL/min-cm2 water flow rate
diâmetro do filtro
293 mm
espessura
1 mm
tamanho de poro
2.0 μm pore size
90 % porosity
Condições de expedição
ambient
Outras notas
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13