Documentos
GVWP2932A
Millipore
Membrana Durapore®, PVDF, hidrofílica, 0,22 µm, 293 mm, branca, simples
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, hydrophilic, filter diam. 293 mm
Sinônimo(s):
Filtro de tela Durapore®
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
descrição
Sterilizing filtration of biological solutions
esterilidade
sterile; γ-irradiated
linha de produto
Durapore®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Durapore®
Parâmetros
6.7 mL/min-cm2 water flow rate
85 °C max. temp.
diâmetro do filtro
293 mm
extraíveis gravimétricos
0.5%
índice de refração
n/D 1.42
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
entrada
sample type liquid
ponto de bolha
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: GVWP
Tipo de filtro: Filtro de tela
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Vide as Instruções de umedecimento para unidades de filtro com membrana Durapore® no guia do usuário
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais relevantes.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Hui Gong et al.
Frontiers in immunology, 11, 414-414 (2020-03-27)
Signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is implicated in inflammation processing, but the mechanism of its regulation mostly remains limited to Janus kinase (JAK)-mediated phosphorylation. Although AMP-activated protein kinase (AMPK)-mediated STAT3 inactivation has got documented, the molecular signaling