Documentos Principais
AP124A
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IgG de camundongo de cabra, conjugado com fosfatase alcalina
Chemicon®, from goat
Sinônimo(s):
Anti- IgG de camundongo de cabra, Fosfatase alcalina IgG anti-camundongo
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A imunoglobulina G (IgG) é uma das proteínas mais abundantes no soro humano, com níveis normais entre 8-17 mg/ml no sangue de adultos. A IgG é importante para a nossa defesa contra microrganismos e as moléculas são produzidas pelos linfócitos B como parte da nossa resposta imune adaptativa. A molécula IgG tem duas funções separadas: ligar-se ao patógeno que suscitou a resposta e recrutar outras células e moléculas para destruir o antígeno. A variabilidade do agregado de IgG é gerada pela recombinação somática e estima-se que o número de especificidades em um indivíduo em um determinado ponto no tempo seja 1011 variantes.
IgG de cabra anti-camundongo purificada por afinidade conjugada com fosfatase alcalina (H+L)
Especificidade
Específico para IgG de camundongo, cadeia leve e pesada.
Aplicação
Anticorpo anti-IgG de camundongo de cabra, conjugado de fosfatase alcalina é um anticorpo contra IgG de camundongo para uso em ELISA WB.
Categoria de pesquisa
Anticorpos secundários e de controle
EIA e Western blots: 1:5.000-1:50.000.
Imuno-histoquímica: 1:1.000-1:2.000.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Anticorpos secundários de imunoglobulinas inteiras
Ligação
Substitui: AP126A
forma física
Liofilizada. Tampão = Tris HCl 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 8,0, com
15 mg/ml de BSA, azida sódica 0,05%.
RECONSTITUIÇÃO:
Reconstitua com água destilada estéril para atingir o volume indicado no rótulo do frasco. Centrifugue o produto se não estiver completamente límpido após repousar durante 1-2 horas à temperatura ambiente.
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
esse produto é estável por várias semanas a 2–8°C na forma de líquido não diluído. NÃO CONGELAR. Para
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Nigel Aminake Makoah et al.
BMC biotechnology, 24(1), 59-59 (2024-08-28)
Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is a tick-borne zoonotic disease that presents with severe hemorrhagic manifestations and is associated with significant fatality rates. The causative agent, Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus (CCHFV), is a high-priority pathogen identified by the World Health Organization
Uman-type neurofilament light antibodies are effective reagents for the imaging of neurodegeneration.
Shaw, et al.
Brain communications, 5, fcad067-fcad067 (2023)
Inactivation of Chikungunya virus by 1,5 iodonapthyl azide.
Sharma, A; Gupta, P; Maheshwari, RK
Virology Journal null
Samantha D Francis Stuart et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
Choroid plexus (CP) sequesters cadmium and other metals, protecting the brain from these neurotoxins. These metals can induce cellular stress and modulate homeostatic functions of CP, such as solute transport. We previously showed in primary cultured neonatal rat CP epithelial
Szabolcs Takáts et al.
Autophagy, 11(8), 1209-1215 (2015-06-11)
The HOPS tethering complex facilitates autophagosome-lysosome fusion by binding to Syx17 (Syntaxin 17), the autophagosomal SNARE. Here we show that loss of the core HOPS complex subunit Vps16A enhances autophagosome formation and slows down Drosophila development. Mechanistically, Tor kinase is