12-349
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, HRP conjugate
Upstate®, from goat
Sinônimo(s):
Goat IgG Antibody, HRP-Conjugated Goat Anti-Mouse IgG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA and Immunohistochemistry:
A working dilution of 1:10,000 to 1:40,000 is suggested for ELISA and 1:500 to 1:2,000 for immunohistochemistry.
Optimal antibody dilution for other applications should be determined by the researcher.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Qualidade
Suitable for western blotting (dot blot) at 1:1,000 to 1:4,000 dilution.
forma física
Rehydration: Add 500 µL sterile, distilled water containing 50% glycerol, to make a 1 mg/mL stock solution.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.