AC111P
Sheep Anti-Mouse IgG Antibody, Species absorbed Antibody, HRP conjugate
from sheep, peroxidase conjugate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
All
Qualidade
Western Blotting Analysis: Performance of this HRP-conjugated secondary antibody (Cat No. AC111P) is validated at a 1:4,000 dilution for target band labeling following a mouse monoclonal GAPDH antibody (Cat. No. MAB374) in Western blotting application using 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3