Documentos Principais
MAB3802
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-53BP1, clone BP13
clone BP13, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
p53 Binding Protein 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BP13, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP53BP1(7158)
Descrição geral
A proteína 1 de ligação ao P53 (53BP1) desempenha um papel crítico na supressão tumoral e é um suposto substrato da ATM quinase. Após dano ao DNA, ele é fosforilado e se relocaliza nos locais presumíveis de dano, especificamente, quebras de fita dupla. Isto também sugere um papel na reparação do DNA e na manutenção da estabilidade genômica. É um fator de transcrição específico de sequência que desempenha um papel central na resposta das células de mamíferos ao estresse genotóxico. Além disso, o 53BP1 localiza-se nos cinetocoros nas células mitóticas, sugerindo uma função potencial na sinalização do ponto de verificação mitótico.
Especificidade
53BP1
Imunogênio
Proteínas 53BP1 humanas recombinantes.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Epigenética & Função nuclear
Detecta 53BP1 também conhecido como proteína de ligação a p53 1 com anticorpo Anti-53BP1, clone BP13 (Anticorpo monoclonal de camundongo) validado em IF & WB.
Subcategoria de pesquisa
Ciclo celular, replicação e reparo do DNA
Western blot. Reconhece uma proteína de >250 kD. O tampão de diluição sugerido é TBST. O tampão de bloqueio sugerido é 5% de leite em pó desnatado.
Imunoprecipitação. O tamanho esperado no immunoblot é de >250 kD. O tampão de diluição sugerido é o TBST. O agente de captura sugerido é a Proteína A + anticorpo ligante anti-rato e coelho.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
forma física
Formato: Purificado
Imunoglobulina purificada. Líquido em PBS, contendo azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2-8°C em alíquotas não diluídas por até 12 meses após a data de recebimento.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Shankar J Chinta et al.
Cell reports, 22(4), 930-940 (2018-02-02)
Exposure to the herbicide paraquat (PQ) is associated with an increased risk of idiopathic Parkinson's disease (PD). Therapies based on PQ's presumed mechanisms of action have not, however, yielded effective disease therapies. Cellular senescence is an anticancer mechanism that arrests
Ankana Tiwari et al.
Nature communications, 9(1), 677-677 (2018-02-16)
Chromosome missegregation acts as one of the driving forces for chromosome instability and cancer development. Here, we find that in human cancer cells, HeLa and U2OS, depletion of 53BP1 (p53-binding protein 1) exacerbates chromosome non-disjunction resulting from a new type
Dominika Kwasna et al.
Molecular cell, 70(1), 150-164 (2018-03-27)
Deubiquitinating enzymes (DUBs) are important regulators of ubiquitin signaling. Here, we report the discovery of deubiquitinating activity in ZUFSP/C6orf113. High-resolution crystal structures of ZUFSP in complex with ubiquitin reveal several distinctive features of ubiquitin recognition and catalysis. Our analyses reveal
Motohiro Yamauchi et al.
DNA repair, 7(3), 405-417 (2008-02-06)
Several DNA damage checkpoint factors form nuclear foci in response to ionizing radiation (IR). Although the number of the initial foci decreases concomitantly with DNA double-strand break repair, some fraction of foci persists. To date, the physiological role of the
Shuang Liu et al.
FEBS open bio, 9(2), 304-314 (2019-02-15)
RNA splicing has emerged as a critical player in the DNA damage response (DDR). However, the underlying mechanism(s) by which pre-mRNA splicing is coordinately regulated by genotoxic stress has remained largely unclear. Here, we show that a DDR factor, DNA-dependent