Z722642
AlumaSeal® CS Films for cold storage
size 50 μm, formulated aluminum foil sealing films, sterile
Sinônimo(s):
Al plate seal, aluminium plate seal, storage plate seal
Selecione um tamanho
R$ 799,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 799,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
aluminum film
esterilidade
sterile
Características
piercable
embalagem
pack of 100 ea One zippered bag of 50
fabricante/nome comercial
Excel Scientific FCS-25
técnica(s)
PCR: suitable
cryopreservation: suitable
Comprimento
132.6 mm
L × C
8.15 cm × 13.26 cm
Largura
81.5 mm
tamanho
50 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
A single non-perforated end tab simplifies application. Simply hold the tab and strip the backing from the body of the sealing film as it lays on the plate to avoid curling.
- Film dimensions are 82.6 mm x 132.6 mm (9.5 mm end tab)
- Excellent barrier properties to retard evaporation
- Easily pierceable with pipet tips or robotic probes for sample recovery
- Certified DNase-, RNase-, and nucleic-acid-free
Embalagem
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?