Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
ABT264
Sigma-Aldrich
Anticorpo antibeta actina, arginilado (extremidade N)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Actin, cytoplasmic 1, arginylated, beta Actin, arginylated
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
orangutan (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTB(60)
Descrição geral
Actina, citoplasmática 1 (UniProt P60709; também conhecida como beta-actina, proteína 1 de ligação a PS1TP5) é codificada pelo gene ACTB (também conhecido como BRWS1, PS1TP5BP1) em humanos (ID do gene 60). A arginilação pós-tradução de proteínas é mediada pela proteína transferase de Arg–RNA de transferência (-tRNA) (Ate1; arginina transferase). βAs β- e γ-actinas são os principais componentes estruturais do citoesqueleto de actina em células não musculares. Apesar de sua similaridade, a β-actina, mas não a γ-actina, sofre arginilação na extremidade N in vivo, na qual os dois primeiros aminoácidos da extremidade N são removidos e substituídos por uma arginina (mudança de NH2-MDDDIAAL- para NH2-RDDIAAL-). Na ausência de arginilação, a actina forma agregados durante a polimerização livre de células. Fibroblastos derivados de camundongos nocaute (KO) para Ate1 exibem lamela colapsada, que pode ser resgatada pela reintrodução de β-actina arginilada na extremidade N nas células KO para Ate1. Foi demonstrado que os níveis intracelulares de polímero de actina diminuem drasticamente em células deficientes em arginilação, o que resulta de alterações nas propriedades de polimerização da actina.
Especificidade
Este anticorpo policlonal detecta beta-actina modificada pós-tradução pela remoção de Met1 e Asp 2 e arginilação de Asp3. Este anticorpo não reage com a beta-actina sem modificações na extremidade N.
Imunogênio
Epítopo: extremidade N.
Peptídeo linear conjugado com KLH na extremidade C correspondente a uma sequência da extremidade N da beta-actina humana arginilada.
Aplicação
Análise imunocitoquímica: 2,0 µg/ml de um lote representativo detectaram beta-actina arginilada na extremidade N de células endoteliais da veia umbilical humana (HUVECs) e células HeLa.
Análise de western blot: 2,0 µg/ml de um lote representativo detectou beta-actina arginilada na extremidade N em lisados de células humanas (HeLa, HEK293, HepG2, HUVEC, Jurkat, PC3), de ratos (feocromocitoma PC-12) e murinas (mioblasto C2C12, NIH/3T3 e Raw 264.7), bem como em homogenados de placenta humana e de tecido cerebral de camundongos.
Análise de dot blot: 0,2 µg/ml de um lote representativo detectou o peptídeo imunogênico, mas não o peptídeo correspondente sem arginina na extremidade N (cortesia da Dra. Anna Kashina, Universidade da Pensilvânia, Filadélfia, PA).
Análise de western blot: 0,2 µg/ml de um lote representativo detectou uma modificação muito reduzida na arginilação na extremidade N da beta-actina em fibroblastos embrionários de camundongos nocaute para a proteína transferase Arg-RNA de transferência (Arg-tRNA) (Ate 1) (cortesia da Dra. Anna Kashina, Universidade da Pensilvânia, Filadélfia, PA).
Observação: Determinou-se que o soro de cabra interfere com a coloração por este anticorpo policlonal, e recomenda-se usar BSA para bloqueio da amostra ao usar este produto.
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Este anticorpo antibeta-actina arginilada (extremidade N), é validado para uso em dot blots, imunocitoquímica e western blot para detectar a arginilação na extremidade N da beta-actina.
Subcategoria de pesquisa
Citoesqueleto
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células A431.
Análise de western blot: 2,0 µg/ml deste anticorpo detectaram beta-actina arginilada na extremidade N em lisado de células A431 humanas.
Descrição-alvo
aproximadamente 43 kDa observado.
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado por afinidade.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Sunsook Hwang et al.
Cell death discovery, 7(1), 395-395 (2021-12-21)
The DNA damage response is essential for sustaining genomic stability and preventing tumorigenesis. However, the fundamental question about the cellular metabolic response to DNA damage remains largely unknown, impeding the development of metabolic interventions that might prevent or treat cancer.
Adrian Drazic et al.
Journal of molecular biology, 434(2), 167397-167397 (2021-12-14)
Actin is a hallmark protein of the cytoskeleton in eukaryotic cells, affecting a range of cellular functions. Actin dynamics is regulated through a myriad of actin-binding proteins and post-translational modifications. The mammalian actin family consists of six different isoforms, which
Li Chen et al.
Scientific reports, 9(1), 16669-16669 (2019-11-15)
Actin is a ubiquitous, essential, and highly abundant protein in all eukaryotic cells that performs key roles in contractility, adhesion, migration, and leading edge dynamics. The two non-muscle actins, β- and γ-, are ubiquitously present in every cell type and
Ting-An Lin et al.
Nutrients, 11(2) (2019-02-20)
The late stages of liver fibrosis are considered to be irreversible. Red quinoa (Chenopodium formosanum Koidz), a traditional food for Taiwanese aborigines, was gradually developed as a novel supplemental food due to high dietary fibre and polyphenolic compounds. Its bran
Annabel Guichard et al.
Cell reports, 42(8), 112842-112842 (2023-07-22)
Development of effective therapies against SARS-CoV-2 infections relies on mechanistic knowledge of virus-host interface. Abundant physical interactions between viral and host proteins have been identified, but few have been functionally characterized. Harnessing the power of fly genetics, we develop a