ABS31
Anti-2A Peptide Antibody
serum, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualidade
A multicistronic vector was synthesized consisting of several CD3 proteins linked with 2A peptide sequences from foot and mouth disease, Thosea asigna, and Equine rhinitis A viruses, respectively (CD3δ-F2A-CD3ε-T2A-CD3γ-E2A-CD3ζ)1. The vector was transduced in 293 cells. A 1:1000 dilution of this antibody detected the 2A sequence in all three CD3-2A proteins (CD3 epsilon, gamma, delta) generated from a single 2A peptide-linked retroviral vector.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
2A-containing recombinant proteins
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1