S9636
Superóxido dismutase
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein
Sinônimo(s):
SOD, Superóxido: superóxido oxidorredutase
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human erythrocytes
Nível de qualidade
Ensaio
>80% protein (biuret)
Formulário
essentially salt-free, lyophilized powder
atividade específica
≥2,500 units/mg protein
peso molecular
32.0 kDa
composição
Protein, ≥80% biuret
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
white to off-white
faixa de pH
7.6—10.5
pH
7.8
adequação
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
life science and biopharma
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SOD1(6647) , SOD2(6648) , SOD3(6649)
Descrição geral
Aplicação
- para testar seu efeito sobre os neutrófilos humanos em estudos de medição de espécies reativas de oxigênio (ERO) envolvendo infecção causada por Pseudomonas aeruginosa[6]
- como um antioxidante para testar seu efeito sobre a geração de ERO induzida por jato de plasma de pressão atmosférica (APPJ) em homogenatos de eritrócitos (RBC) usando estudos de espectroscopia óptica[7]
- para testar seu efeito atenuante sobre a atividade do fator nuclear kappa B induzido por hemoglobina (Hb) (NF- κB) em células endoteliais microvasculares dérmicas humanas (HMECs-1) [8]
- como uma proteína antioxidante de referência para examinar sua expressão em células Caco-2 do intestino humano após tratamento com flavonoides dietéticos[9]
- em combinação com catalase para promover a diferenciação celular in vitro[10]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Protocolos
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase