ABN910
Anti-Aquaporin 4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
AQP-4, Mercurial-insensitive water channel, MIWC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AQP4(361)
mouse ... Aqp4(11829)
rat ... Aqp4(25293)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Aquaporin 4 in human brain tissue lysate.
Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis : A 1:1,000 dilution of this antibody detected Aquaporin 4 in mouse cerebral cortex tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade