MABN2527
Anti-Aquaporin 4 Antibody
Sinônimo(s):
AQP4 Antibody, Anti-AQP4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
E5415A, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 34.44 kDa
observed mol wt ~45 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Aqp4(11829)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Mouse heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Aquaporin 4 in Mouse heart tissue lysate.
Tested Applications
Function Analysis: A representative lot caused a loss of AQP4 in an experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) rat model in a dose dependent manner and enhanced endocytosis of endogenous AQP4 in astrocytes. (Kurosawa, K., et. al. (2015). Acta Neuropathol Commun. 3:82; H uang, P., et. al. (2016). Biochem Biophys Rep. 7:77-83) .
ELISA Analysis: A representative lot detected Aquaporin 4 in ELISA applications (Huang, P., et. al. (2016). Biochem Biophys Rep. 7:77-83).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Aquaporin 4 in mouse astrocytes.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Aquaporin 4 in Western Blotting applications (Huang, P., et. al. (2016). Biochem Biophys Rep. 7:77-83).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Aquaporin 4 in Immunofluorescence applications (Huang, P., et. al. (2016). Biochem Biophys Rep. 7:77-83).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2