ABN363
Anti-Myelin Protein P0 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Myelin protein P0, Myelin peripheral protein, MPP, Myelin protein zero
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MPZ(4359)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Myelin protein P0 in 10 µg of rat spinal cord tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1