ABN1728
Anti-MeCP2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Methyl-CpG-binding protein 2, MeCp-2 protein, MeCp2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MECP2(4204)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MeCp2 in 10 µg of mouse brain nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2