Documentos Principais
SAB5500096
Sigma-Aldrich
Anti-EGFR antibody, Rabbit monoclonal
clone SP84, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 1.505,00
R$ 1.505,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 1.505,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.505,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP84, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
frog, rat, mouse, pig, bovine
técnica(s)
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Descrição geral
Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) is the prototype member of the type 1 receptor tyrosine kinases. EGFR overexpression is observed in tumors of the head and neck, brain, bladder, stomach, breast, lung, endometrium, cervix, vulva, ovary, esophagus, stomach and in squamous cell carcinoma.
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to C-terminus of human EGFR protein.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tingting Sun et al.
Molecular medicine reports, 17(1), 1847-1854 (2017-11-16)
Tongue cancer remains a difficult disease to overcome. Long noncoding RNAs (LncRNAs) have been shown to serve significant roles in the diagnosis and treatment of tongue cancer. Herein, the present study aimed to investigate the role of a newly‑discovered Lnc