ABE567
Anti-THAP11 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
THAP domain-containing protein 11, THAP11
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... THAP11(57215)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot of an an affinity purified version of this antibody immunoprecipitated THAP11 in tested cell lysates (Parker, J. B., et al. (2012). Mol Cell Biol. 32(9):1654-1670.).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot of an an affinity purified version of this antibody immunoprecipitated THAP11 in SW620 cell lysates (Parker, J. B., et al. (2012). Mol Cell Biol. 32(9):1654-1670.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot of an an affinity purified version of this antibody detected THAP11 in normal colon epithelium and colon adenocarcinoma tissues, and in lymph node metastasis tissues (Parker, J. B., et al. (2012). Mol Cell Biol. 32(9):1654-1670.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected THAP11 in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1