AB5932
Anti-Potassium Channel KvLQT1 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
IKs producing slow voltage-gated potassium channel subunit alpha KvLQT1, KQT-like 1, Voltage-gated potassium channel subunit Kv7.1, kidney and cardiac voltage dependent K+ channel, potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 1, slow delay
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNQ1(3784)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
/Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this
antibody detected KvLQT1 in 10 μg of human
heart tissue lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Qualidade
Western Blot Analysis: 2 µg/ml of this antibody detected KvLQT1 in 10 µg of human heart tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human heart tissue lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1