AB3201
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Glu Tubulin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Tubulin Antibody, Detyrosinated, Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse, sea urchin, human, plant
não deve reagir com
Saccharomyces cerevisiae
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBA1A(7846)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A previous lot was used on either frozen or paraffin embedded, fixed tissue (Gundersen, G.G., 1984): 1:200-1:500 dilution.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected detyrosinated tubulin on 10 μg of L6 lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Hela Whole Cell Lysate.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2