AB5086
Anti-β-Synuclein (SNCB) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Synuclein β Antibody, serum, Chemicon®
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNCB(6620)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blot: 1:500-1:2,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1