AB356492M
Anti-Cas9 (Chicken Polyclonal)
from chicken
Sinônimo(s):
SaCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
bacteria, Staphylococcus aureus
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgY
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Cas9 in HEK293 cells transfceted with GFP-Cas9 from Staphylococcus aureus (Courtesy of Dr. Gerry Shaw).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Cas9 in 40 µg of lysate from HEK293 cells transfected with GFP-Cas9 from Staphylococcus aureus.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2