L3916
L-Lactic Dehydrogenase from bovine heart
1000 units/mL
Sinônimo(s):
Lactate, (S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
atividade específica
1000 units/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- as a reference standard to measure the LDH (lactic dehydrogenase)[3]
- to quench protein-bound NADH in cells[4]
- to measure the lactate released by the cells in suspension[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocolos
This procedure applies to all products from heart muscle that have a specification for L-Lactic Dehydrogenase activity.