Documentos Principais
SAB5701877
Sigma-Aldrich
Anti-pan Phospho-Serine/Threonine antibody produced in mouse
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 4.108,00
R$ 4.108,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 4.108,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.108,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
rat, human
concentração
1.51 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pan pSer/pThr)
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine/Threonine.
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)