SAB5600203
Anti-Phosphothreonine antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM102, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
p-Thr, threonine-phosphorylated proteins
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM102, monoclonal
recombinant monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
all
técnica(s)
ChIP: 1:100-1:500
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 1:100-1:500
western blot: 1:500 —1:2000
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr)
Especificidade
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2