AB1553
Anti-Metabotropic Glutamate Receptor 2/3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
mGluR2/3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, monkey
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Grm2(24415)
rhesus monkey ... Grm2(700214)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
The antibody has not been tested for use in immunoprecipitation. However, antibodies to the carboxy termini of other glutamate receptors are very effective in immunoprecipitation.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3