MAB2247-I
Anti-Integrin β1 Antibody, clone 12G10
clone 12G10, from mouse
Sinônimo(s):
Integrin beta-1, CD29, Glycoprotein Iia, GPIIA, Integrin VLA-4 subunit beta, Very late activation protein, beta polypeptide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12G10, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Immunofluorescence Analysis: A representative lot was used in an independent laboratory in mouse lung tissue. (Chen P., et al. (2009). PLoS ONE. 4(8):e6565.)
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Integrin β1 in HeLa cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cells
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2