MAWP037P0
Fluid Contamination Monitor, 37 mm, mixed cellulose esters, 0.8 µm, white, with pad
Colorimetric particle monitoring
Sinônimo(s):
Fluid monitors
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose (thick pad)
clear Tenite™ plastic (housing)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene (plugs)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
diâmetro do filtro
37 mm
área de filtração
9 cm2
tamanho de poro
0.8 μm pore size
conector
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
aplicação(ões)
industrial qc
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Monitors have average background particle count marked on each package. Special thick pad supports the filter at high differential pressures.
For match weight fluid monitors, please see MAWP037PM.
Components (top to bottom):
- Blue plug (polyethylene)
- Monitor top (Tenite)
- 0.8μm MF-Millipore filter, 37 mm (mixed cellulose esters)
- Thick absorbent pad, 34 mm (cellulose)
- Monitor bottom (Tenite)
- Red plug (polyethylene)
Replacement parts
- AAWP037P0 | MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 μm pore size (Monitor refills with thick absorbent pads for liquid monitoring)
- AP30034P0 | Thick Absorbent Pad, 34 mm
- M000037P0 | Fluid Contamination Monitor, empty
Princípio
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2