Documentos
9510-OP
Millipore
Ureia
OmniPur®
Sinônimo(s):
Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Fórmula linear:
NH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein:
635724
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.28
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
pf
132-135 °C (lit.)
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ideal for protein unfolding/denaturation. Molecular biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Assay: ≥99.5%
A260 (0.1 M in water): ≤0.01
A280 (0.1 M in water): ≤0.01
Heavy metals (as Pb): ≤0.001
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Aplicação
Usado na desnaturação de proteínas e como agente suave de solubilização para proteínas insolúveis ou desnaturadas. Útil para renaturar proteínas de amostras já desnaturadas com cloreto de guanidina 6 M, como corpos de inclusão. Pode ser usado com cloridrato de guanidina e ditiotreitol (DTT) para renaturação de proteínas desnaturadas para sua forma nativa ou ativa.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1