Documentos Principais
8.53029
Sigma-Aldrich
Boc-Glu(OcHx)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Glu(OcHx)-OH, N-α-t.-Boc-L-glutamic acid γ-cyclohexyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H27NO6
Número CAS:
Peso molecular:
329.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
54-57 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CCC(=O)OC1CCCCC1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H27NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(14(19)20)9-10-13(18)22-11-7-5-4-6-8-11/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1
chave InChI
FDNMLANBNJDIRG-LBPRGKRZSA-N
Descrição geral
Standard building block for introduction of glutamic acid in Boc SPPS. This side-chain protecting group for glutamic acid is used to minimize side reactions during acidic and basic treatments [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] J. P. Tam, et al. (1979) Tetrahedron Lett., 42, 4033.
Ligação
Replaces: 04-12-0121
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -9.0 - -7.0 °
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Purity (DC (0157)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.