Key Documents
8.45097
Sigma-Aldrich
N-Dodecane
Msynthplus
Sinônimo(s):
N-Dodecane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)10CH3
Número CAS:
Peso molecular:
170.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número do índice EC:
203-967-9
pressão de vapor
0.4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
200 °C
Lim. expl.
0.6 % (v/v)
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
pb
216.3 °C/1013 hPa
pf
-9.6 °C
temperatura de transição
flash point 85.5 °C
densidade
0.75 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): liquid
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.748 - 0.749
Identity (IR): passes test
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
Carbon tetrachloride (HS-GC): lot specific result
1,2-Dichloroethane (HS-GC): lot specific result
Informações legais
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Hexadecano ReagentPlus&#174;, 99%
Sigma-Aldrich
H6703
Hexadecano