Documentos Principais
92064
Supelco
Dodecane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)10CH3
Número CAS:
Peso molecular:
170.33
Beilstein:
1697175
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.96 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 47.8 °C)
linha de produto
TraceCERT®
temperatura de autoignição
401 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
p.e.
215-217 °C (lit.)
pf
−9.6 °C (lit.)
densidade
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Hexadecano analytical standard
Supelco
52209
Hexadecano
Tetradecano analytical standard
Supelco
87139
Tetradecano