Documentos Principais
8.45066
Sigma-Aldrich
Sodium bromate
Msynthplus
Sinônimo(s):
Sodium bromate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BrNaO3
Número CAS:
Peso molecular:
150.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
232-160-4
forma
crystals
potência
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
381 °C (decomposition)
solubilidade
364 g/L
densidade
3.3 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): crystals
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
pH-value (10 % in water): 6.0 - 7.0
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Carbon tetrachloride (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
1,2-Dichloroethane (HS-GC): lot specific result
Informações legais
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°C)
does not flash