Documentos Principais
8.45061
Sigma-Aldrich
Triethylamine
Sinônimo(s):
Triethylamine, N,N-Diethylethanamine, TEA
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3N
Número CAS:
Peso molecular:
101.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
pressão de vapor
72 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
215 °C
potência
730 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.2-9.3 % (v/v)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O, IUCLID)
pb
90 °C/1013 hPa
pf
-115 °C
temperatura de transição
flash point -11 °C
densidade
0.73 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Appearance of substance (visual): clear
Colour number: ≤ 20
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.726 - 0.728
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Trietilamina ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471283
Trietilamina
Trietilamina suitable for HPLC, LiChropur™, ≥99.5% (GC)
Supelco
81101
Trietilamina
Trietilamina for protein sequence analysis, ampule, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
90338
Trietilamina