Documentos Principais
8.42712
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloropyridazine
for synthesis
Sinônimo(s):
3,6-Dichloropyridazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
148.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
205-478-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
pf
72 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nnc(cc1)Cl
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
chave InChI
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 69 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3