Documentos Principais
755257
Sigma-Aldrich
Pyridazine-3-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
3-Pyridazinecarboxylic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 953,00
R$ 953,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 953,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
124.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 953,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
200-209 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccnn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-2-1-3-6-7-4/h1-3H,(H,8,9)
chave InChI
RUUOPSRRIKJHNH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lina Lv et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(2), 566-577 (2018-12-12)
Complexation of U(vi) with pyridazine-3-carboxylate (PDZ) and pyrazine-2-carboxylate (PAZ) was studied by spectrophotometry, potentiometry and microcalorimetry in 1.0 mol dm-3 NaClO4. Three complexes, [UO2L]+, UO2L2(aq) and [UO2L3]-, were identified and their stability constants (log β) and the corresponding formation enthalpies were