Documentos Principais
741272
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
95%
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 658,00
R$ 658,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 658,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5HCl2F3N2
Número CAS:
Peso molecular:
216.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 658,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
45-50 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(Cl)nnc1Cl
InChI
1S/C5HCl2F3N2/c6-3-1-2(5(8,9)10)4(7)12-11-3/h1H
chave InChI
FCAYXJJTFRBHIQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)