Documentos Principais
738255
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromopyridazine
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 429,00
R$ 429,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 429,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2Br2N2
Número CAS:
Peso molecular:
237.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 429,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
117-121 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(Br)nn1
InChI
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
chave InChI
VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)