Documentos
8.41751
Sigma-Aldrich
Diethyl dicarbonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Diethyl dicarbonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
162.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
216-542-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
forma
liquid
potência
850 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
93-94 °C/24 hPa
temperatura de transição
flash point 69 °C
densidade
1.12 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.118 - 1.122
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup