8.21895
Isopropóxido de titânio(IV)
Technipur®, for synthesis
Sinônimo(s):
Tetraisopropil ortotitanato
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
p.e.
232 °C (lit.)
pf
14-17 °C (lit.)
densidade
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
chave InChI
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup