Documentos Principais
8.41072
Sigma-Aldrich
2′-Chloroacetophenone
for synthesis
Sinônimo(s):
2′-Chloroacetophenone, 1-(2-Chlorophenyl)ethanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7ClO
Número CAS:
Peso molecular:
154.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
218-397-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
1820 mg/kg LD50, oral (Rat)
temperatura de transição
flash point 88 °C
densidade
1.189 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
chave InChI
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.188 - 1.192
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
88 °C