154393
4-Acetylbenzonitrile
99%
Sinônimo(s):
4′-Cyanoacetophenone
Ensaio
99%
Formulário
solid
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 18
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
56-59 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
nitrile
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,1H3
chave InChI
NLPHXWGWBKZSJC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?