Documentos Principais
8.40160
Sigma-Aldrich
2-Isopropylphenol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Isopropylphenol, 2-(1-Methylethyl)phenol, 2-Hydroxycumene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12O
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
201-852-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.066 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
212-214 °C/1013 hPa
pf
14-16 °C
temperatura de transição
flash point 88 °C
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(cccc1)C(C)C
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
chave InChI
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.997
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup