Documentos Principais
D55407
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloroaniline
99%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
162.02
Beilstein:
472027
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.597 (lit.)
p.e.
252 °C (lit.)
pf
20-25 °C (lit.)
densidade
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
chave InChI
BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)